Merck
428329
Sigma-Aldrich
ポリアニリン(エメラルジン塩)
average Mw >15,000, powder (Infusible), 3-100 μm particle size
別名:
PANI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
powder (Infusible)
分子量
average Mw >15,000
表面積
5-20 m2/g
粒径
3-100 μm
導電率
2-4 S/cm (compacted powder)
mp
>300 °C (lit.)
密度
1.36 g/mL at 25 °C
かさ密度
18.8 lb/cu.ft
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
本質的導電性ポリマー。
100°Cで安定し、短時間であれば200°Cで安定します。分散粒子は、成形品内で再凝集して導電性の経路を形成する傾向があります。有機酸の酸性塩、ほとんどの塩基と相溶性がありません。
独自開発の有機スルホン酸と錯体形成(ドープ処理)したポリアニリンの形態
独自の有機スルホン酸による複合体化(ドープ)を受けたポリアニリンの形状。ポリアニリンは、伝導性を調節でき、環境的に安定しています。3化学的酸化によるポリアニリン(PANI)エメラルジン塩の合成が報告されています。スルホン化された色素がPANIの電荷を持ったバックボーンと化学的に相互作用することが知られています。PANIは、スルホン化された色素を選択的に吸着します。ポリマーのスペクトル的な、回折および伝導性測定が、同じ研究内で報告されています。1
アプリケーション
銀ナノ粒子(AgNP)、酸化グラフェン(GO)、酸化アルミニウム(α-Al2O3)、炭素繊維、グラファイトなどさまざまなナノ物質が、トランスレーショナル医療、スーパーキャパシタ、摩擦帯電型ナノ発電機、および他のエネルギー貯蔵用途の開発にPANIと共に使用できると考えられます。
電磁遮蔽、電荷消失、電極、バッテリーおよびセンサーのためのポリマーブレンドおよび液分散における添加剤。ポリアニリンは、直鎖のアクチュエーターアプリケーションに使用できます。1
包装
5 gがガラスボトルに充填されています。25 gがポリボトルに充填されています
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
428329-5G:
428329-BULK:
428329-VAR:
428329-1KG:
428329-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electric impulse spring-assisted contact separation mode triboelectric nanogenerator fabricated from polyaniline emeraldine salt and woven carbon fibers.
Cheedarala RK, et al.
Nano Energy, 53(43), 362-372 (2018)
Tuning electrical transport mechanism of polyaniline-graphene oxide quantum dots nanocomposites for potential electronic device applications.
Mombru? D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 120(43), 25117-25123 (2016)
Andrés Felipe Cruz-Pacheco et al.
Polymers, 12(5) (2020-05-23)
Polyaniline (PANI) has recently gained great attention due to its outstanding electrical properties and ease of processability; these characteristics make it ideal for the manufacturing of polymer blends. In this study, the processing and piezoresistive characterization of polymer composites resulting