Merck
476706
Sigma-Aldrich
ポリアニリン(エメラルジン塩基)
average Mw ~10,000
別名:
エメラルジン塩基ポリアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mw ~10,000
品質水準
溶解性
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
SMILES記法
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
InChI Key
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリアニリン(PAni)エメラルジン塩は、PAniエメラルジン塩基(PAni-EB)のプロトン化により調製できます。PAni-EBはpH >7で生成します。腐食性物質に対するその機序は、研究で説明されています。′
ポリアニリン(エメラルジン塩基)(PANI)は、窒素置換誘導体が結合した環構造で構成される内在性の導電性ポリマーです。ポリアニリンは、その塩基型で存在する酸化状態のエメラルジンタイプを有します。高い腐食耐性を示し、電気化学機器の開発に使用できます。
アプリケーション
ポリアニリン(PANI)は、様々な半導電性用途に使用できる共役系を形成します。有機エレクトロニクスや化学的感知用の保護コーティングや正孔輸送層(HTL)としても広く使用されています。
本ポリマーは防錆添加剤として機能します。エポキシ塗料は、PAni-EBを使用して改変される場合があります。
特徴および利点
非ド-プ型の導電性ポリマ-(非導電性)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
476706-10G:
476706-50G:
476706-VAR:
476706-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Study of epoxy and alkyd coatings modified with emeraldine base form of polyaniline.
Armelin E, et al.
Progress in Organic Coatings, 58(4), 316-322 (2007)
Emeraldine Base Polyaniline as an Alternative to Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) as a Hole-Transporting Layer
Higgins RWT, et al.
Advances in Functional Materials, 11(6), 407-402 (2001)
Corrosion protection of iron/steel by emeraldine base polyaniline: an X-ray photoelectron spectroscopy study.
Fahlman M, et al.
Synthetic Metals, 85(1-3), 1323-1326 (1997)
Anticorrosion performances of epoxy coatings modified with polyaniline: A comparison between the emeraldine base and salt forms
Armelin E, et al.
Progress in Organic Coatings, 65(1), 88-93 (2009)
Suitability of emeraldine base polyaniline-PVA composite film for carbon dioxide sensing.
Irimia-Vladu M and Fergus JW
Synthetic Metals, 156(21-24), 1401-1407 (2006)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
476706-10G4061833598702
476706-50G4061833482865