主要文書
8.41595
Sigma-Aldrich
p-Anisoin
for synthesis
別名:
p-Anisoin, 4,4′-Dimethoxybenzoin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H16O4
CAS番号:
分子量:
272.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
204-330-8
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
111-112 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)c1ccc(cc1)C(O)C(=O)c2ccc(cc2)OC
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
InChI Key
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3