Merck
381802
Sigma-Aldrich
3,3′-ジメトキシベンジル
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCOC6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
270.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
82-84 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
COc1cccc(c1)C(=O)C(=O)c2cccc(OC)c2
InChI
1S/C16H14O4/c1-19-13-7-3-5-11(9-13)15(17)16(18)12-6-4-8-14(10-12)20-2/h3-10H,1-2H3
InChI Key
PJGXOGKIVAJFTE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
詳細
3,3′-Dimethoxybenzil is a benzyl derivative. Modelling of the structured thermal diffuse scattering from 3,3′-dimethoxybenzil has been reported.
アプリケーション
3,3′-Dimethoxybenzil may be used in the preparation of benzil derivatives.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
381802-5G:
381802-BULK:
381802-1G:
381802-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Conformational Disorder Enhances Solubility and Photovoltaic Performance of a Thiophene-Quinoxaline Copolymer.
Wang E, et al.
Advanced Energy Materials, 3(6), 806-814 (2013)
Modelling dynamic disorder in 3, 3'-dimethoxybenzil, C16H14O4.
Goossens DJ, et al.
Proceedings of the 16th Australian Institute of Physics Congress (2005)