Merck
630012
Sigma-Aldrich
2,2'-ジクロロベンジル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COCOC6H4Cl
CAS番号:
分子量:
279.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
132-136 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccccc1C(=O)C(=O)c2ccccc2Cl
InChI
1S/C14H8Cl2O2/c15-11-7-3-1-5-9(11)13(17)14(18)10-6-2-4-8-12(10)16/h1-8H
InChI Key
VOSNNSVWVJFJCR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3