物質
acrylic
特徴
Holds 36 x 1.5 mL tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F24980-0015
W × L × H
20 cm (8 in.) × 9 cm (3.5 in.) × 6 cm (2.25 in.)
詳細
Box is fabricated from 9.5 mm (3/8 in.) thick acrylic and has tight fitting cover to maximize protection. Non-skid feet provide stability.
- Acrylic storage box contains beta radiation to protect surroundings
- Holds 36 x 1.5 mL microcentrifuge tubes
- Water or crushed ice can be placed under rack
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)