詳細
Rubber feet safeguards bench and reduce movement. Lock and cable or chain not included. Thick 9.5 mm (3/8 in.) translucent, acrylic safeguards against radioactive isotopes.
- Use to hold 32-P, 35-S and 14-C
- Hinged lid has built in lock hasp to shelter contents
- Side mounted lock tabs allow box to be fixed to objects with a cable
法的情報
Beta-Safe is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)