物質
polypropylene
特徴
Original
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS23453
L × W × D
330 mm × 200 mm × 115 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
コンテナ/フタ5個、仕切り板15枚
フタと仕切りが付いた丈夫なコンテナ容器で、実験用具の整理に役立ちます。取り外し可能な仕切りを使うことで、必要に応じて区分けの大きさを変えることができます。チューブ、チップ、ピペット、グローブ、その他小さなアイテムを完璧に整理整頓することができます。スナップ式のフタが、Tubbyコンテナの中身をしっかり守ります。全部品が耐衝撃性ポリプロピレン製です。
Tubbyコンテナは積み上げられたときに空間を有効活用できるよう、すべて整った大きさになっています。Tubby Juniorは、小型アイテム用に浅底になっています。元のTubbyコンテナは同じ床面積ですが、これの2倍の深さになっています。Tubby Seniorは、大型のアイテムを収納できるよう、元のTubbyコンテナの2倍の大きさになっています。
Tubbyコンテナは積み上げられたときに空間を有効活用できるよう、すべて整った大きさになっています。Tubby Juniorは、小型アイテム用に浅底になっています。元のTubbyコンテナは同じ床面積ですが、これの2倍の深さになっています。Tubby Seniorは、大型のアイテムを収納できるよう、元のTubbyコンテナの2倍の大きさになっています。
法的情報
Tubby is a registered trademark of Heathrow Scientific
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)