Merck
10800058001
Sigma-Aldrich
保存ボックス:
capacity 50 wells, pkg of 1 ea, for tubes, 0.5 ‑ 2 mL
別名:
冷凍庫保存ボックス, 酵素保存ボックス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
特徴
for tubes 0.5 ‑ 2 mL
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Roche
キャパシティ
50 wells
輸送温度
ambient
詳細
50本のマイクロ遠心チューブ保存用の、取り外し可能な発泡スチロールのインサート(容量0.5~2.0 mL)が付いたボックスです。
-70℃までの耐熱性を有しています。
アプリケーション
保存ボックスは、0.5~2 mLのマイクロ遠心チューブの保存に使用されます。
その他情報
ライフサイエンス研究専用。診断目的での使用はできません。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Morgan H McCoy et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, 9(89)(89) (2014-07-22)
It is crucial to identify cytomegalovirus (CMV) infection in the gastrointestinal (GI) tract of immunosuppressed patients, given their greater risk for developing severe infection. Many laboratory methods for the detection of CMV infection have been developed, including serology, viral culture