物質
acrylic
clear (disposal box)
特徴
Pipette tips
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Heathrow Scientific HS234634
L × W × H
154 mm × 171 mm × 206 mm
詳細
- The 3/8 in. (10 mm) thick acrylic provides protection from Beta radiation
- The large, hinged lid allows easy disposal of contents
- Use in conjunction with small biohazard disposal bags, if hazardous fluids are not acrylic friendly
The Pipette Tip Disposal Box′s quick flip of port cover makes tip ejection easy. It is convenient for one-handed disposal of used pipette tips and eliminates any need to handle pipette tips used with hazardous. fluids.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)