アッセイ
97%
形状
powder
mp
143-145 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
Cl.Cl.NNCc1ccccc1
InChI
1S/C7H10N2.2ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5,9H,6,8H2;2*1H
InChI Key
MSJHOJKVMMEMNX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B22852-100G:
B22852-BULK:
B22852-25G:
B22852-5G:
B22852-VAR:
B22852-1G:
試験成績書(COA)