Merck
A61004
Sigma-Aldrich
1-メトキシ-2-プロピルアミン
95%
別名:
2-アミノ-1-メトキシプロパン, 2-メトキシイソプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
89.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
95%
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4065 (lit.)
bp
92.5-93.5 °C/743 mmHg (lit.)
密度
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCC(C)N
InChI
1S/C4H11NO/c1-4(5)3-6-2/h4H,3,5H2,1-2H3
InChI Key
NXMXETCTWNXSFG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
48.2 °F - closed cup
引火点(℃)
9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
A61004-10KG:
A61004-BULK:
A61004-5G:
A61004-VAR:
A61004-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1