Merck
177180
Sigma-Aldrich
メトキシアセトン
95%
別名:
メトキシ-2-プロパノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2OCH3
CAS番号:
分子量:
88.11
Beilstein:
1560175
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
ketone
SMILES記法
COCC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(5)3-6-2/h3H2,1-2H3
InChI Key
CUZLJOLBIRPEFB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The gas-phase basicity of methoxyacetone was studied.
アプリケーション
Methoxyacetone was used in the synthesis of doubly borylated enolates.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
177180-VAR:
177180-BULK:
177180-10G:
177180-1G:
177180-5KG:
177180-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Atsushi Abiko et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(36), 10759-10764 (2002-09-05)
The novel doubly borylated enolate is identified as an intermediate of the double aldol reaction of acetate esters. As a precursor to the formation of the doubly borylated enolate, carbon-bound boron enolates of carboxylic esters are spectroscopically characterized for the
Guy Bouchoux et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(51), 11851-11859 (2005-12-22)
The gas-phase basicities of a representative set of hydroxy- and methoxycarbonyl compounds (hydroxyacetone, 1, 3-hydroxybutanone, 2, 3-hydroxy-3-methylbutanone, 3, 1-hydroxy-2-butanone, 4, 4-hydroxy-2-butanone, 5, 5-hydroxy-2-pentanone, 6, methoxyacetone, 7, 3-methoxy-2-butanone, 8, 4-methoxy-2-butanone, 9, and 5-methoxy-2-pentanone, 10) were experimentally determined by the equilibrium method