Merck
157724
Sigma-Aldrich
2-Ethyl-6-methylaniline
≥98%
別名:
3-Ethyl-2-aminotoluene, 6-Ethyl-o-toluidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5C6H3(CH3)NH2
CAS番号:
分子量:
135.21
Beilstein:
2079468
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.06 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.552 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
−33 °C (lit.)
密度
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCc1cccc(C)c1N
InChI
1S/C9H13N/c1-3-8-6-4-5-7(2)9(8)10/h4-6H,3,10H2,1-2H3
InChI Key
JJVKJJNCIILLRP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Ethyl-6-methylaniline is metabolite of herbicides metolachlor, diuron, monuron and its degradation was assessed in laboratory experiments on microbiologically active and sterilized soils.
アプリケーション
2-Ethyl-6-methylaniline was used in the preparation of racemic esters of N-(2-ethyl-6-methylphenyl)alanine (NEMPA).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
221.0 °F
引火点(℃)
105 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
157724-BULK:
157724-VAR:
157724-500G:
157724-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Resolution of< i> N</i>-(2-ethyl-6-methylphenyl) alanine via free and immobilized lipase from< i> Pseudomonas cepacia</i>.
Zheng L, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 38(3), 119-125 (2006)
A Barra Caracciolo et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 134(3), 525-534 (2004-12-29)
In this work the degradation of the herbicides metolachlor, diuron, monuron and of the metabolites 2-ethyl-6-methylaniline (EMA), and 3,4-dichloroaniline (DCA) was assessed in laboratory experiments on microbiologically active and sterilized soils. Their leaching potentials were calculated, using Gustafson's equation, by