Merck
241067
Sigma-Aldrich
2-メトキシエチルアミン
99%
別名:
2-アミノエチルメチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OCH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
75.11
Beilstein:
741854
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
95 °C (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
ether
SMILES記法
COCCN
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-メソオキシエチルアミンとグアノシン5′-ホスホ-2-メチルイミダゾリド(2-MeImpG)の反応の動力学が研究されています。
アプリケーション
2-メトキシエチルアミンは、以下において、反応物質として使用できます。
  • ホスホイミダゾリドで活性化したヌクレオシド誘導体との置換反応
  • カルボン酸との反応によるアミド合成用
  • アザマイケル付加によるαアクリル化架橋ポリマーの化学修飾用
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
53.6 °F
引火点(℃)
12 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
241067-50ML:
241067-VAR:
241067-BULK:
241067-3L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mesoporous Structured Silica-An improved catalyst for direct amide synthesis and its application to continuous flow processing.
Comerford J, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States) (2012)
Nathan J Van Zee et al.
Nature, 558(7708), 100-103 (2018-06-01)
Water directs the self-assembly of both natural1,2 and synthetic3-9 molecules to form precise yet dynamic structures. Nevertheless, our molecular understanding of the role of water in such systems is incomplete, which represents a fundamental constraint in the development of supramolecular
A Kanavarioti et al.
The Journal of organic chemistry, 60(3), 632-637 (1995-02-10)
Aliphatic amines react with phosphoimidazolide-activated derivatives of guanosine and cytidine (ImpN) by replacing the imidazole group. The kinetics of reaction of guanosine 5'-phospho-2-methylimidazolide (2-MeImpG) with glycine ethyl ester, glycinamide, 2-methoxyethylamine, n-butylamine, morpholine, dimethylamine (Me2NH), ethylmethylamine (EtNHMe), diethylamine (Et2NH), pyrrolidine, and
Courtney H Fox et al.
Nature communications, 6, 7417-7417 (2015-07-16)
Dynamic covalent materials are stable materials that possess reversible behaviour triggered by stimuli such as light, redox conditions or temperature; whereas supramolecular crosslinks depend on the equilibrium constant and relative concentrations of crosslinks as a function of temperature. The combination