Merck
B12687
Sigma-Aldrich
5-オキソ-5-フェニル吉草酸
96%
別名:
4-ベンゾイル酪酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CO(CH2)3CO2H
CAS番号:
分子量:
192.21
Beilstein:
641947
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
mp
126-129 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(7-4-8-11(13)14)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2,(H,13,14)
InChI Key
SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B12687-25G:
B12687-VAR:
B12687-BULK:
B12687-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)