Merck
549088
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-cyanobenzenesulfonyl chloride
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CN)SO2Cl
CAS番号:
分子量:
219.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
67-70 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
SMILES記法
Fc1ccc(cc1C#N)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H3ClFNO2S/c8-13(11,12)6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3H
InChI Key
KDVZADPGGPBAAK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
549088-1G:4548173168838
549088-5G:4548173168845
549088-BULK:
549088-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)