Merck
369799
Sigma-Aldrich
(tert-ブトキシカルボニルメチレン)トリフェニルホスホラン
98%
別名:
tert-ブチル(トリフェニルホスホラニリデン)アセタート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3P=CHCO2C(CH3)3
CAS番号:
分子量:
376.43
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
152-155 °C (lit.)
官能基
ester
phosphine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H25O2P/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22/h4-19H,1-3H3
InChI Key
ZWZUFQPXYVYAFO-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アルド-スレダクタ-ゼ阻害物質、ポドフィロトキシン誘導体、ト-トマイシンの合成に用いるWittig試薬です。
創薬化学で用いる汎用性の高いWittig試薬です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
369799-BULK:
369799-VAR:
369799-5G:
369799-25G:
369799-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2922-2922 (1992)
George Kokotos et al.
Journal of medicinal chemistry, 47(14), 3615-3628 (2004-06-25)
The Group IVA cytosolic phospholipase A(2) (GIVA PLA(2)) is a particularly attractive target for drug development because it is the rate-limiting provider of proinflammatory mediators. We previously reported the discovery of novel 2-oxoamides that inhibit GIVA PLA(2) [Kokotos, G.; et
Tetrahedron Letters, 35, 4809-4809 (1994)
B L Mylari et al.
Journal of medicinal chemistry, 35(12), 2155-2162 (1992-06-12)
Benzothiazole side chains featured in zopolrestat (1a) and its congeners were incorporated into oxophthalazineacetic acid replacements, including indazole, pyridazinone, and pyridopyridazinone with a pendant acetic acid moiety. Potent aldose reductase inhibition activity among resulting compounds is as widespread as it
Fritz Sieber et al.
Phosphorus, sulfur, and silicon and the related elements, 180(3-4), 647-657 (2006-02-24)
Elemental selenium generated by the photobleaching of selenomerocyanine dyes forms conjugates with serum albumin and serum lipoproteins that are toxic to leukemia and selected solid tumor cells but well tolerated by normal CD34-positive hematopoietic stem and progenitor cells. Serum albumin