Merck
933619
Sigma-Aldrich
(S)-N-(1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-2-yl)acetamide
≥95%
別名:
N-[(1S)-1-(Phenylmethyl)-2-(1-piperidinyl)ethyl]acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24N2O
CAS番号:
分子量:
260.37
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
官能基
amide
phenyl
保管温度
−20°C
アプリケーション
(S)-N-(3-Methyl-1-(phenylthio)butan-2-yl)acetamide is a ligand developed by Jin-Quan Yu, active in Pd-based enantioselective C-H(sp3) arylation reactions.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
933619-BULK:
933619-500MG:
933619-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)