Merck
936502
Sigma-Aldrich
Pentanoic acid, 5-[[2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]-
≥95%
別名:
5-((2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)amino)pentanoic acid, 5-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]amino]pentanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H19N3O6
CAS番号:
分子量:
373.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
light yellow to yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(O)CCCCNC1=CC=CC=2C(=O)N(C(=O)C12)C3C(=O)NC(=O)CC3
InChI
1S/C18H19N3O6/c22-13-8-7-12(16(25)20-13)21-17(26)10-4-3-5-11(15(10)18(21)27)19-9-2-1-6-14(23)24/h3-5,12,19H,1-2,6-9H2,(H,23,24)(H,20,22,25)
InChI Key
JUPYDAIBDNUUIF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
This is a functionalized von-Hippel-Lindau (VHL) ligand with a terminal hydroxyl group. Allows rapid conjugation with many linkers containing active leaving groups. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
法的情報
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
936502-50MG:
936502-BULK:
936502-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)