安全性情報
929719
Sigma-Aldrich
ElectroGreen®
greener alternative
NMP substitute for electronics - type 1, bio-sourced
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.05
蒸気圧
~1.0 mmHg ( 20 °C)
品質水準
詳細
Relative Evaporation rate: <0.05
Hansen solubility parameters: SPd 8.8; SPp 5.9; SPh 3.7
for electronic purposes
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
不純物
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, trace (each)
≤3 ppm Zn, trace
0.03 wt. % Acidity (as lactic acid)
0.04 wt. % Water
蒸発残留物質
≤0.05%
clear
粘度
16.1  cP(20 °C)
bp
~154 °C (Initial)
密度
1.094 at 25 °C (Specific gravity)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This ElectroGreen® solvent is made of bio-based(corn/beets-derived) safer alternatives to replace synthetic NMP fossil-based solvent with specifications tailored for electronics and energy applications. All our ElectroGreen® solvents line are derived from a renewable resource (verified through C14 ASTM D6866-16testing). We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Click here for more details.
This solvent blend consists of propylene carbonate 50-70%, Ethyl lactate 30-50%; ethyl 3-ethoxypropionate 20-30%.
アプリケーション
This is our bio-based replacement for N-Methyl Pyrrolidone (NMP), a highly used solvent in electronics applications. It has low acidity and water contents, with moderate drying time, and no film residue. It has a flash point over 60 ºC, with excellent solvency for coating and ink formulations. Low vapor pressure and high loading capacity. It is easy and inexpensive to distill/recycle, with no environmentally hazardous ingredients and no Hazardous Air Pollutants.
保管および安定性
To ensure low water content, handle under inert conditions. Product should be refrigerated upon receipt.
法的情報
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
156.9 °F
引火点(℃)
69.4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929719-VAR:
929719-BULK:
929719-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
929719-1L4065268752319