詳細
Relative Evaporation rate: 1.24
Hansen solubility parameters: SPd = 7.7; SPp = 4.2; SPh = 8.8.
for electronic purposes
アッセイ
≥ 99.0% (GC)
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
不純物
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.5 wt. % Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
蒸発残留物質
≤0.05%
色
clear
粘度
9.8 cP(20 °C)
密度
0.8351 at 25 °C (specific gravity)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-30°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This solvent blend consists of ethanol 70-90%, Ethyl lactate 20-30%, ethyl acetate 1-5%.
アプリケーション
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
52.0 °F
引火点(℃)
11.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929654-BULK:
929654-1L:
929654-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
929654-1L | 4065268752074 |