安全性情報
929670
Sigma-Aldrich
ElectroGreen®
greener alternative
Acetone substitute for electronics, bio-sourced
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.02
品質水準
詳細
Relative Evaporation rate: 2.84
Hansen Solubility Parameters: SPd = 7.7; SPp = 3.4; SPh = 6.1.
for electronic purposes
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
不純物
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
蒸発残留物質
≤0.05%
clear
粘度
7.8 cP(20 °C)
密度
0.8620 at 25 °C (specific gravity)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This ElectroGreen® solvent is made of bio-based(corn/beets-derived) safer alternatives to replace synthetic acetone fossil-based solvent with specifications tailored for electronics and energy applications. All our ElectroGreen® solvents line are derived from a renewable resource (verified through C14 ASTM D6866-16 testing). We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Click here for more details.
This solvent blend consists of ethyl acetate 50-70%, ethanol 30-50%, Ethyl lactate 10-20%.
アプリケーション
Our bio-sourced acetone substitute is our greener electronic solvent for cleaning electronics or to be used as a thinner on ink formulations.
保管および安定性
To ensure low water content, handle under inert conditions. Product should be refrigerated upon receipt.
法的情報
ElectroGreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
39.2 °F
引火点(℃)
4 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929670-1L:
929670-VAR:
929670-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
929670-1L4065268752159