蒸気圧
36 mmHg ( 20 °C)
品質水準
詳細
RelativeEvaporation rate: 0.89
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.7; SPp = 3.1; SPh = 5.8
Specific Gravity (25°C): 0.8905
for electronic purposes
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
0.2% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
≤ 0.05%
色
clear
粘度
9.3 cP(20 °C)
bp
80-160 °C
適合性
suitable for acidity (<=0.09% as lactic acid)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This solvent blend consists of n-Butylacetate 50-70%, Ethyl lactate 20-30%, ethanol 20-30%, ethyl acetate 1-5%.
アプリケーション
It is readily recycled via distillation for repeated reuse, with no Global Warming compounds or Hazardous Air Pollutants.
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
61.9 °F
引火点(℃)
16.6 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929700-VAR:
929700-1L:
929700-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)