グレード
for electronic purposes
品質水準
蒸気圧
1.75 mmHg ( 20 °C)
詳細
RelativeEvaporation rate: ~0.11
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.5; SPp = 3.8; SPh = 6.
Acidity (as lactic acid) 0.03-0.05wt%
アッセイ
≥99% (GC)
形状
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
不純物
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (ICP, each)
蒸発残留物質
≤0.05%
色
clear
粘度
16.1 cP(20 °C)
bp
154 °C (Initial)
密度
0.954
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This solvent blend consists of Ethyl lactate 70-90%, hexan-1-ol 30-50%.
アプリケーション
It is a precision cleaning solvent, dries completely, no film residue. It is also easy and inexpensive to distill/recycle, whilst no environmentally hazardous ingredients and no Hazardous Air Pollutants.
It is 20% to 30% more efficient in viscosity reduction than Butyl Cellosolve. It is an excellent solvency for ink formulations with high loading capacity.
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
141.0 °F
引火点(℃)
60.55 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929697-VAR:
929697-1L:
929697-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)