蒸気圧
6.4 mmHg ( 20 °C)
品質水準
詳細
Relative Evaporation rate: 0.247
Hansen SolubilityParameters: SPd = 7.7; SPp = 3.4; SPh = 6.7
アッセイ
99% (GC)
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
不純物
≤0.09 wt. % Acidity (as lactic acid)
≤0.2% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm As, Cr, Cd, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Zn, trace (each)
蒸発残留物質
≤0.05%
色
colorless
粘度
15.7 cP(20 °C)
bp
111 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This solvent blend consists of Ethyl lactate 50-70%, iso-butanol 30-50%.
アプリケーション
Additionally, it is an excellent solvency for ink formulations with 20% to 30% more efficient in viscosity reduction than MAK, and it allows high loading capacity on ink formulations.
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
102.2 °F
引火点(℃)
39 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
929727-BULK:
929727-1L:
929727-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)