安全性情報
929417
Sigma-Aldrich
Ribavirin-(ribofuranosyl-1,2,3,4,5-13C5)
≥98 13C, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C5C3H12N4O5
CAS番号:
分子量:
249.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
NACRES:
NA.11
同位体純度
≥98 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
質量シフト
M+5
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
929417-VAR:
929417-1MG:
929417-BULK:
929417-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)