Merck
309664
Sigma-Aldrich
[1R-(2-endo,3-exo)]-3-Hydroxy-4,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]heptane-2-acetic acid
99%
別名:
(−)-Isoborneolacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H20O3
CAS番号:
分子量:
212.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −18°, c = 1 in chloroform
mp
107-111 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)[C@H](O)[C@H]2CC(O)=O
InChI
1S/C12H20O3/c1-11(2)8-4-5-12(11,3)10(15)7(8)6-9(13)14/h7-8,10,15H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8+,10+,12-/m0/s1
InChI Key
LWVQRKXAZCLJPX-PUJIEXKFSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
309664-500G:
309664-BULK:
309664-5G:
309664-VAR:
309664-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)