安全性情報
923540
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for screen printing Ag ink
別名:
Cleaning solution for S-CS21303, FS21511, S-CS01520, S-CS21306, S-CS51308
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<110 kPa ( 50 °C)
品質水準
フォーム
liquid
colorless
bp
101.3-191.1 °C
溶解性
water: soluble
密度
<1 (Relative)
アプリケーション
This cleaning solution is used to clean screen printing silver inks: S-CS21303 (Product# 901090), S-CS21306 (Product# 923575), S-CS01520 (Product# 923567), S-CS61308 (Product# 923559)
関連製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
167.0 °F - closed cup
引火点(℃)
75 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
923540-VAR:
923540-BULK:
923540-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)