安全性情報
910643
Sigma-Aldrich
Cleaning solution for Ag ink
別名:
FS01130 cleaning solution for S-CS01130 Inkjet ink
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
蒸気圧
0.6 kPa
フォーム
liquid
colorless
bp
106.1-217.9 °C
アプリケーション
This cleaning solution is used to clean product #901083 (Smart′Ink S-CS01130, Silver nanoparticles ink for inkjet printing).
  • It is a mixture of cyclooctane and alcohols.
  • It is compatible with most substrates including glass and plastic.
法的情報
Product of Genes′Ink
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
99.5 °F
引火点(℃)
37.5 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
910643-BULK:
910643-100ML:
910643-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)