Merck
923516
Sigma-Aldrich
tBuMPhos
greener alternative
≥95%
別名:
1-Diadamantylphosphino-1′-di-tert-butylphosphinoferrocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H56FeP2
分子量:
630.64
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
tBuMPhos is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing CyMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
923516-100MG:
923516-VAR:
923516-BULK:
923516-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)