Merck
923435
Sigma-Aldrich
Di-1-adamantylphosphinoferrocene
greener alternative
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H39FeP
分子量:
486.45
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.21
フォーム
powder, crystals or chunks
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
256-262 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
アプリケーション
Di-1-adamantylphosphinoferrocene is a phosphine ligand for Pd-catalyzed cross-coupling reactions.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
923435-VAR:
923435-1G:
923435-BULK:
923435-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)