Merck
923494
Sigma-Aldrich
iPrMPhos
別名:
1-Diadamantylphosphino-1′-diisopropylphosphinoferrocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H52FeP2
分子量:
602.59
UNSPSCコード:
12352128
NACRES:
NA.21
フォーム
powder or chunks
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
172-175 °C
官能基
phosphine
関連するカテゴリー
アプリケーション
iPrMPhos is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing iPrMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
923494-500MG:
923494-VAR:
923494-100MG:
923494-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)