Merck
923478
Sigma-Aldrich
CyMPhos
別名:
1-Diadamantylphosphino-1′-dicyclohexylphosphinoferrocene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H60FeP2
分子量:
682.72
NACRES:
NA.21
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
品質水準
官能基
phosphine
SMILES記法
c1(P(C2CCCCC2)C3CCCCC3)cccc1.c4(P([C@@]56C[C@@H](C[C@H]7C6)C[C@@H](C7)C5)[C@@]89C[C@@H](C[C@H]%10C9)C[C@@H](C%10)C8)cccc4.[Fe]
アプリケーション
CyMPhos is an unsymmetrical ferrocene-based phosphine ligand. The MPhos series of ligands are unsymmetrical diphosphino-ferrocenes bearing a bulky adamantyl group. Pd catalysts containing CyMPhos can be used for a variety of cross-coupling transformations, including Suzuki coupling, C-P coupling, and Csp2-Csp3 coupling. Demonstrated Csp2-Csp3 couplings include Murahashi-Feringa Coupling (Alkyl-Li), Kumada-Corriu coupling (Alkyl-MgX), Negishi coupling (Alkyl-ZnX) and Suzuki–Miyaura coupling (Alkyl-B(OR2)).
Learn more about MPhos ligands and catalysts
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
923478-BULK:
923478-VAR:
923478-100MG:
923478-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Tunable Unsymmetrical Ferrocene Ligands Bearing a Bulky Di-1-adamantylphosphino Motif for Many Kinds of Csp2?Csp3 Couplings
Guolin Xu, Peng Gao, and Thomas J. Colacot
ACS Catalysis, 12, 5123?5135-5123?5135 (2022)