Merck
903655
Sigma-Aldrich
1-Cyclohexyl-2-norbornene
別名:
1-Cyclohexylbicyclo[2.2.1]hept-2-ene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H20
CAS番号:
分子量:
176.30
UNSPSCコード:
12352200
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
アプリケーション
1-Cyclohexyl-2-norbornene is a norbornene ligand developed in the lab of Guanbing Dong for us in norbornene/palladium catalysis. The catalytic system of 1-Cyclohexyl-2-norbornene, [PdCl(allyl)]2 (683396), and RuPhos (663131) can be used for the site-selective ortho functionalization of aryl iodides.1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
903655-100MG:
903655-BULK:
903655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)