アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
136-138 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O2/c9-8(10)7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-7H,3-4H2,(H,9,10)/t5-,6+,7?/m1/s1
InChI Key
FYGUSUBEMUKACF-JEAXJGTLSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
446440-VAR:
446440-5ML:
446440-BULK:
446440-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing
Photo-Crosslinkable Gelatin Hydrogel: Versatile Materials for (High Resolution) Additive Manufacturing