Merck
N32105
Sigma-Aldrich
5-ノルボルネン-2-オール, endo体およびexo体混合物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10O
CAS番号:
分子量:
110.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
104-106 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-8H,3-4H2/t5-,6+,7?/m1/s1
InChI Key
MKOSBHNWXFSHSW-JEAXJGTLSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
N32105-5G:
N32105-25G:
N32105-BULK:
N32105-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)