Merck
333530
Sigma-Aldrich
2-ブロモアリルトリメチルシラン
technical grade, 90%
別名:
2-ブロモ-3-(トリメチルシリル)プロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(Br)CH2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
193.16
Beilstein:
3600686
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
82-85 °C/60 mmHg (lit.)
密度
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[Si](C)(C)CC(Br)=C
InChI
1S/C6H13BrSi/c1-6(7)5-8(2,3)4/h1,5H2,2-4H3
InChI Key
LUPQCAARZVEFMT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
333530-1G:
333530-VAR:
333530-250MG:
333530-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)