Merck
771953
Sigma-Aldrich
exo-5-Norbornene-2-methanol
≥99% (exo)
別名:
exo-5-Norbornenyl methyl alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O
CAS番号:
分子量:
124.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99% (exo)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.499
bp
200-205/760 mmHg
密度
1.030 at 25 °C
SMILES記法
OCC1C[C@@H]2C[C@H]1C=C2
InChI
1S/C8H12O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,6-9H,3-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
InChI Key
LUMNWCHHXDUKFI-KJFJCRTCSA-N
詳細
Exo-5-Norbornene-2-methanol is a norbornene derivative which is widely used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by vinyl polymerisation or ring opening methathesis polymerisation (ROMP). They are also used as a monomer or an intermediate in the synthesis of photoresist materials. This material is also widely used as an intermediate in the synthesis of pharmaceutically and biologically active compounds.
アプリケーション
Used as a monomer in the synthesis of polynorbornenes by ring opening metathesis polymerisation.
特徴および利点
  • Produces polymers with high thermal stability and transparency which are useful for optical applications.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
195.0 °F
引火点(℃)
90.55 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
771953-VAR:
771953-BULK:
771953-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Water-soluble polymers from acid-functionalized norbornenes
Lienkamp, K., Kins, C. F., Alfred, S. F., Madkour, A. E., & Tew, G. N.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(5), 1266-1273 (2009)
Stereo-Selective Synthesis of 5-Norbornene-2-exo-carboxylic Acid-Rapid Isomerization and Kinetically Selective Hydrolysis.
Kanao, M., Otake, A., Tsuchiya, K., & Ogino, K.
International Journal of Organic Chemistry, 2, 26-30 (2012)