Merck
900927
Sigma-Aldrich
TCO-PNB ester
≥95%
別名:
(1R,4E)-4-Cycloocten-1-yl 4-nitrophenyl carbonate, rel-(1R-4E-PS)-cyclooct-4-en-1-yl (4-nitrophenyl) carbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H17NO5
CAS番号:
分子量:
291.30
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or chunks
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(OC1CCC/C=C/CC1)OC2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
アプリケーション
TCO-PNB ester (trans-Cyclooctene-p-nitrobenzyl ester) has a p-nitrobenzyl (PNB) ester group that is amine reactive and a trans-cyclooctene (TCO) group that is reactive with tetrazines. TCO-PNB ester is supplied as a single axial (major) diastereomer. This specially formulated crystalline material provides easy handling and extended shelf life.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900927-50MG:
900927-VAR:
900927-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Imaging cell surface glycosylation in vivo using ?double click? chemistry.
Neves A A, et al.
Bioconjugate Chemistry, 24(6), 934-941 (2013)