Merck
764523
Sigma-Aldrich
(E)-シクロオクテン-1-イル2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルカルボン酸
別名:
(E)-4-シクロオクテン-1-イル2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルエステルカルボン酸, トランス-4-シクロオクテン-1-イル2,5-ジオキソ-1-ピロリジニルカルボネート, TCO-N-ヒドロキシスクシンイミジルカルボネート, TCO-NHS, TCO-カルボネート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H17NO5
CAS番号:
分子量:
267.28
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: click chemistry
reagent type: linker
mp
90-105 °C
官能基
NHS ester
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)O[C@@H]2CC/C=C/CCC2
InChI
1S/C13H17NO5/c15-11-8-9-12(16)14(11)19-13(17)18-10-6-4-2-1-3-5-7-10/h1-2,10H,3-9H2/b2-1+/t10-/m1/s1
InChI Key
OUGQJOKGFAIFAQ-TXXBHVLJSA-N
アプリケーション
(E)-シクロオクテ-4-ニル 2,5-ジオキソ-1-ピロリジニル炭酸塩は、グラム陽性細菌の細胞壁に結合し、その後テトラジン(Tz)修飾した磁力-蛍光ナノ粒子とオルトゴナルに反応するバンコマイシン-TCOの合成に使用されます。この生体直交型の標識化法は、グラム陽性菌の検出に有用です。
アミン含有化合物または生体分子へのシクロオクテンの取り込みのための、サクシンイミジル炭酸塩/NHS官能基化シクロオクテン誘導体です。シクロオクテンは、1,2,4,5-テトラジンとの歪み促進型無銅クリックケミストリー環化付加反応に有用です。このシクロオクテンは、触媒なしでテトラジン官能基化化合物または生体分子と反応し、安定な共有結合を形成します。トランスシクロオクテンとテトラジンとの間の4+2逆電子要請型Diels-Alder環化付加は、報告されている中で最も早い生物学的適合性のライゲーション技術であり、生物学的標識化またはイメージングにおける多くのアプリケーションに利用されています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
764523-5MG:
764523-1MG:
764523-BULK:
764523-VAR:
764523-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bioorthogonal Probes for Polo?like Kinase 1 Imaging and Quantification.
Budin G, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(40), 9378-9381 (2011)
Ubiquitous detection of gram-positive bacteria with bioorthogonal magnetofluorescent nanoparticles
Chung HJ, et al.
ACS Nano, 5(11), 8834-8841 (2011)
A pretargeted PET imaging strategy based on bioorthogonal Diels?Alder click chemistry.
Zeglis BM, et al.
Journal of Nuclear Medicine, 54(8), 1389-1396 (2013)
On-chip bioorthogonal chemistry enables immobilization of in situ modified nanoparticles and small molecules for label-free monitoring of protein binding and reaction kinetics.
Tassa C, et al.
Lab on a chip, 12(17), 3103-3110 (2012)
Bioorthogonal chemistry amplifies nanoparticle binding and enhances the sensitivity of cell detection
Haun JB, et al.
Nature Biotechnology, 5(9), 660-665 (2010)