Merck
900457
Sigma-Aldrich
Adenosine-13C10,15N5
≥98 atom %, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C10H1315N5O4
CAS番号:
分子量:
282.13
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
 13C
 15N
≥98 atom %
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
形状
powder
質量シフト
M+15
SMILES記法
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H]([15N]2[13C]3=[15N][13CH]=[15N][13C]([15NH2])=[13C]3[15N]=[13CH]2)[13C@H](O)[13C@@H]1O
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3