Merck
793809
Sigma-Aldrich
Uridine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H1215N2O6
分子量:
246.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 15N
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+2
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](O)[C@H]([15N](C=C2)C([15NH]C2=O)=O)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1/i10+1,11+1
InChI Key
DRTQHJPVMGBUCF-DMNIUWJGSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
793809-VAR:
793809-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)