About This Item
化学式:
HO2CCH213CH(OH)CO2H
CAS番号:
分子量:
135.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
51113400
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
同位体純度
99 atom % 13C
フォーム
solid
mp
131-133 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
O[13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1
InChI Key
BJEPYKJPYRNKOW-VQEHIDDOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
603899-BULK:
603899-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Get to know the Tricarboxylic acid (TCA) cycle to better inform your research in biochemistry, metabolomics, or related fields concerned with this metabolic pathway and its enzymes, by-products, or intermediates.