Merck
711020
Sigma-Aldrich
シチジン-13C95'-三リン酸 ナトリウム塩 溶液
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O), ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
別名:
CTP-13C9 ナトリウム塩 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C9H14N3Na2O14P3
分子量:
536.05
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥98 atom % 13C
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris HCl / H2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+9
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[13C]([13CH]=[13CH]N1[13C@H](O[13C@@H]2[13CH2]OP(OP(OP(O)(O[Na])=O)(O[Na])=O)(O)=O)[13C@H](O)[13C@@H]2O)=N[13C]1=O
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
その他情報
遊離酸に基づく分子量と実証的分子式です。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
711020-BULK:
711020-10MG-PW:
711020-1MG-PW:
711020-1MG:
711020-10MG:
711020-25MG-PW:
711020-25MG:
711020-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)