Merck
902411
Sigma-Aldrich
Adenosine-d14 5′-triphosphate disodium salt solution
100 mM (in 5mM Tris / D2O), ≥98 atom % D, ≥95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10D14N5Na2O13P3
分子量:
565.23
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.13
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥95% (CP)
フォーム
solution
濃度
100 mM (in 5mM Tris / D2O)
テクニック
bio NMR: suitable
質量シフト
M+14
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H][C@@]([C@]1([2H])O[2H])([C@@](N(C([2H])=N2)C3=C2C(N([2H])[2H])=NC([2H])=N3)([2H])O[C@]1([2H])C([2H])([2H])OP(OP(OP(O[Na])([2H]=O)=O)(O[Na])=O)(O[2H])=O)O[2H]
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
902411-1MG:
902411-25MG-PW:
902411-25MG:
902411-BULK:
902411-10MG:
902411-VAR:
902411-10MG-PW:
902411-1MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)