安全性情報
86356
Sigma-Aldrich
TentaGel MB-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
別名:
O-(2-アミノエチル)ポリエチレングリコールポリマー固定
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
TentaGel
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.40 mmol/g loading
粒径
140-170 μm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
法的情報
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86356-5G:
86356-1G:
86356-25G:
86356-BULK:
86356-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)