製品種目
TentaGel™
品質水準
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.24 mmol/g loading
粒径
~90 μm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
詳細
TentaGel™ S RAM is a Fmoc protected resin and modified with a Rink amide linker, suitable for solid-phase peptide synthesis.
アプリケーション
TentaGel™ S RAM is used in the solid-phase synthesis of aryl ethers by Mitsunobu reaction. Additionally, it can be used in Suzuki-coupling reaction of organoboronic acids with iodo- and bromo-substituted benzoic acid.
法的情報
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86407-VAR:
86407-5G:
86407-25G:
86407-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)