安全性情報
86334
Sigma-Aldrich
TentaGel HL-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
別名:
O-(2-アミノエチル)ポリエチレングリコールポリマー固定
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
TentaGel
品質水準
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
~0.40 mmol/g loading
粒径
~110 μm
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amine
保管温度
2-8°C
法的情報
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
86334-BULK:
86334-2.5G:
86334-10G:
86334-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)