Merck
797464
Sigma-Aldrich
7-Amino-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H20N2O3
CAS番号:
分子量:
228.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
faint yellow
官能基
ether
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC(CO1)CC21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-11(7-13)4-8(12)5-15-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
InChI Key
DJQMEIQMZYMIIH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
797464-VAR:
797464-BULK:
797464-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
797464-100MG4061833022399